missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Hydroxyethyl-d4)morpholine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Morpholineethanol-d4 |
| CAS | 1185052-90-7 |
| Molekylformel | C6 2H4 H9 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2/i1D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-morpholin-4-ylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.2 |
| Formel vikt | 135.1197 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?