Läs mer
4-(2-hydroxyetyl)indolin-2-ett, Mikromol™
Beskrivning
4-(2-hydroxyetyl)indolin-2-ett
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one |
| CAS | 139122-19-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H11 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one, SKF-98202, Ropinirole related, Ropinirole Related Compound A, Ropinirole Hydrochloride Impurity F, Ropinirole Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13) |
| LEDER | OCCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| IUPAC-namn | 4-(2-hydroxyetyl)-1,3-dihydroindol-2-ett |
| Show More |