Läs mer
4-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]benzaldehyde |
| CAS | 1201-91-8 |
| Molekylformel | C10H13NO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | p-[(2-Hydroxyethyl)methylamino]benzaldehyde, 4-(N-Hydroxyethyl-N-methylamino)benzaldehyde, 4-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]benzaldehyde, 4-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamino]benzaldehyde, 4-[N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]benzaldehyde, p-N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylaminobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-11(6-7-12)10-4-2-9(8-13)3-5-10/h2-5,8,12H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CN(CCO)c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vikt | 179.0946 |