Läs mer
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 99%
Produktkod. 11499777
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499777 500 g 500g
11501856 500 g Paket med 4
11489777 100 g 100g
11498780 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11499777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22759.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 622-40-2 | C6H13NO2 | 131.175 g/mol
4-(2-hydroxietyl)morfolin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-(2-Hydroxyetyl)morfolin används som en
organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-40-2
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.175
MDL-nummer MFCD00006180
InChI-nyckel KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
PubChem CID 61163
ChEBI CHEBI:67144
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletanol
LEDER C1COCCN1CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Smältpunkt 1°C to 2°C
Densitet 1.08
pH 10.7
Kokpunkt 226°C to 228°C
Flampunkt 99°C (210°F)
Brytningsindex 1.4775
Kvantitet 500 g
Beilstein 104375
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 131.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.