Läs mer
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde |
| CAS | 25209-64-7 |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h7,10H,1-6H2 |
| LEDER | OCCN1CCN(CC1)C=O |
| IUPAC-namn | 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.198 |
| Formel vikt | 158.106 |