Läs mer
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid, 97%
Produktkod. 11313586
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313586 1 g 1g
11323586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14554.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16261-80-6 | C10H6F6O3 | 288.15 g/mol
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) bensoesyra används i kemikalier, farmaceutisk forskning, fungerar som en farmaceutisk intermediär och reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl) bensoesyra används i kemikalier, farmaceutisk forskning, fungerar som en farmaceutisk intermediär och reagens.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16261-80-6
Molekylformel C10H6F6O3
Molekylvikt (g/mol) 288.15
MDL-nummer MFCD00236043
InChI-nyckel DLJNNINHDYILFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl benzoic acid, 4-perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl, p-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-carboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid #
PubChem CID 591169
IUPAC-namn 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxipropan-2-yl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Smältpunkt 122°C to 126°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 2148278
Formel vikt 288.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.