Läs mer
4-(2-jodfenoxi)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10776725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776725 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10387154 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776725 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52211DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 906352-70-3
Molekylformel C11H13IO2
Molekylvikt (g/mol) 304.127
MDL-nummer MFCD09064961
InChI-nyckel ADTBIBCNKWWYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-2-iodophenoxy oxane, 4-2-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 21981312
IUPAC-namn 4-(2-jodfenoxi)oxan
LEDER C1COCCC1OC2=CC=CC=C2I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Iodophenoxy)tetrahydropyran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 304.12
Procent renhet 97%