Läs mer
4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3/c1-10(2)15-8-7-14-9-11-3-5-12(13)6-4-11/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 210.1256 |