Läs mer
4-(2-keto-1-bensimidazolinyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10523521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10523521 1 g Glasflaska 1g
10627132 5 g Glasflaska 5g
11936301 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10523521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156700010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20662-53-7 | C12H15N3O | 217.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20662-53-7
Molekylformel C12H15N3O
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD00005714
InChI-nyckel BYNBAMHAURJNTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-keto-1-benzimidazolinyl piperidine, 1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 4-2-keto-1-benzimidozolinyl piperidine, unii-4rp0aed2pc, 1-piperidin-4-yl-1h-benzimidazol-2-ol, 4rp0aed2pc, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one
PubChem CID 88638
LEDER O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Smältpunkt 183.0°C to 185.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 32g/100mL methanol- 13g/100mL ethanol,7g/100mL 2-propanol- 0.75g/100mL acetone,3.1g/100mL methylene chloride- 9.4g/100mL n,n-dmf
IUPAC-namn 4-(2-oxo-2,3-dihydro-lH-1,3-bensodiazol-1-yl)piperidin-1-ium
Formel vikt 217.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.