Läs mer
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18Br4O2/c1-3-5-6-9(4-2)8-21-15(20)10-7-11(16)13(18)14(19)12(10)17/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3 |