Läs mer
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 20662-53-7 |
| Molekylformel | C12 H15 N3 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Benperidol Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,16) |
| LEDER | O=C1Nc2ccccc2N1C3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | 3-piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.27 |
| Formel vikt | 217.1215 |