Läs mer
4-(2-metoxietyl)fenol, 98 %
Produktkod. 11475567
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475567 50 g 50g
11465567 10 g 10g
11485567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23548.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 56718-71-9 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56718-71-9
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.193
MDL-nummer MFCD00017537
InChI-nyckel FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methoxyethyl phenol, p-2-methoxyethyl phenol, phenol, 4-2-methoxyethyl, 4-methoxyethylphenol, unii-py1w0akw8i, metoprolol impurity b, metoprolol impurity i, py1w0akw8i, 4-hydroxyphenylethyl methyl ether
PubChem CID 92516
IUPAC-namn 4-(2-metoxietyl)fenol
LEDER COCCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Smältpunkt 43 °C till 45 °C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.