Läs mer
4-(2-metoxietyl)fenol, Mikromol™
Produktkod. 30049311
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049311 25 mg
30049198 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049311 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0027.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(2-metoxietyl)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Analyt- eller komponentnamn 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP), Metoprolol Imp. B (EP), 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Impurity B, Metoprolol Tartrate Impurity B, Metoprolol Impurity B, Metoprolol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
LEDER COCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-(2-metoxietyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 152,0837 g/mol