Läs mer
4-(2-metoxyetyl)fenol, TRC
Produktkod. 30483967
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30483967 25 g
1 options
Produktkod. 30483967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26257525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Molekylformel C9 H12 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
LEDER COCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-(2-metoxietyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837