Läs mer
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15495307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495307 5 g 5g
15485307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32565.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13066-01-8
Molekylformel C13H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 215.252
MDL-nummer MFCD02663341
InChI-nyckel XFOFRBMGVDBINH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methoxyphenoxy aniline, benzenamine, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylamine, 4-2-methoxyphenoxy-aniline, 4-2-methoxy-phenoxy-phenylamine
PubChem CID 1121067
IUPAC-namn 4-(2-methoxyphenoxy)aniline
LEDER COC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.25
Procent renhet 97%