Läs mer
4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one, Mikromol™
Beskrivning
4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Guaifenesin Cyclic Carbonate |
| CAS | 2049-21-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | rac Guaifenesin Cyclic Carbonate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H12 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Dioxolan-2-one, 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, Carbonic acid, cyclic [(o-methoxyphenoxy)methyl]ethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)-, cyclic carbonate (8CI), 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCC2COC(=O)O2 |
| IUPAC-namn | 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one |
| Visa mer |