missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Methoxyphenyl)-N-2-pyridinyl-1-piperazineacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Methoxyphenyl)-N-2-pyridinyl-1-piperazineacetamide |
| CAS | 146714-63-8 |
| Molekylformel | C18 H22 N4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N4O2/c1-24-16-7-3-2-6-15(16)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)20-17-8-4-5-9-19-17/h2-9H,10-14H2,1H3,(H,19,20,23) |
| LEDER | COc1ccccc1N2CCN(CC(=O)Nc3ccccn3)CC2 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-N-pyridin-2-ylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.39 |
| Formel vikt | 326.1743 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?