Läs mer
4-(2-metoxifenyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10431683
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10431683 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10299852 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10431683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13447CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 58333-75-8
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.274
MDL-nummer MFCD00277219
InChI-nyckel SRAVSVBVHDLLPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544738
IUPAC-namn 4-(2-metoxifenyl)piperidin
LEDER COC1=CC=CC=C1C2CCNCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methoxyphenyl)piperidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-2-methoxyphenyl piperidine, 4-2-methoxy-phenyl-piperidine, 4-2-methoxyphenyl-piperidine, piperidine, 4-2-methoxyphenyl, 2-methoxy-1-4-piperidyl benzene, pubchem17609, piperidine,4-2-methoxyphenyl
Formel vikt 191.27
Procent renhet 97%