Läs mer
4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1086376-81-9 |
| Molekylformel | C10H8ClNO3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO3S/c1-7-12-10(6-15-7)8-2-4-9(5-3-8)16(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1occ(n1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-(2-methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.7 |
| Formel vikt | 256.9913 |