Läs mer
4-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)bensoylklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10709025
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10709025 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10165822 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10709025 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40302CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 857283-93-3
Molekylformel C11H8ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 237.701
MDL-nummer MFCD08271902
InChI-nyckel WJQGMUPBMHWAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methylthiazol-4-yl benzoyl chloride
PubChem CID 7537526
IUPAC-namn 4-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)bensoylklorid
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 237.71
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk