Läs mer
[4-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10177602
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10177602 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10640895 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10177602 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40309CB
Kemiska identifierare
CAS 857283-96-6
Molekylformel C11H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 205.275
MDL-nummer MFCD07772836
InChI-nyckel RJHSPNFHEAFWDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl methanol, 4-2-methylthiazol-4-yl phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164608
IUPAC-namn [4-(2-metyl-l,3-tiazol-4-yl)fenyl]metanol
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)phenyl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.28
Procent renhet 97%