Läs mer
4-(2-Methyl-1-pyrrolidinyl)-7-chloroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Methyl-1-pyrrolidinyl)-7-chloroquinoline |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15ClN2/c1-10-3-2-8-17(10)14-6-7-16-13-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 246.0924 |