Läs mer
4-(2-metyl-lH-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585554
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10585554 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10275794 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10585554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61414DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 74852-81-6
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.219
MDL-nummer MFCD06797788
InChI-nyckel IEZCMVRWKNEHJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methylimidazol-1-yl phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzenamine, 4-2-methylimidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenylamine, benzenamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl phenylamine, pubchem19934, 1-4-aminophenyl-2-methylimidazole
PubChem CID 3157478
IUPAC-namn 4-(2-metylimidazol-l-yl)anilin
LEDER CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%