Läs mer
4-(2-metyl-lH-imidazol-1-yl)bensoesyrahydrokloridhydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10791987
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10791987 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10595744 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10285894 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10791987 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61451DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chemical Identifiers
CAS 921938-78-5
Molekylformel C11H13ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 256.686
InChI-nyckel PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 44118781
IUPAC-namn 4-(2-metylimidazol-l-yl)bensoesyra;hydrat;hydroklorid
LEDER CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 256.69
Procent renhet 95%