Läs mer
4-(2-metyl-lH-imidazol-1-yl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595554
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10595554 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10082204 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61416DE
Kemiska identifierare
CAS 122957-50-0
Molekylformel C11H9N3
Molekylvikt (g/mol) 183.21
MDL-nummer MFCD08559033
InChI-nyckel FAMJRKMLLLJOGZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15005384
IUPAC-namn 4-(2-metyl-lH-imidazol-l-yl)bensonitril
LEDER CC1=NC=CN1C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 4-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl-2-methylimidazole, benzonitrile,4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzonitrile, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, acmc-1c844
Formel vikt 183.21
Procent renhet 97%