Läs mer
4-(2-Metyl-lH-imidazol-1-yl)bensylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10508863
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10508863 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10081674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10508863 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61413CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 883291-45-0
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.246
MDL-nummer MFCD06617944
InChI-nyckel JOMOQABDRBJMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 1-4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 4-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 4-2-methylimidazolyl phenyl methylamine, 1-4-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 4913134
IUPAC-namn [4-(2-metylimidazol-l-yl)fenyl]metanamin
LEDER CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.24
Procent renhet 90%