Läs mer
4-[(2-metyl-2-etoxykarbonyl)propyl]fenyldisulfid, TRC
Produktkod. 30474682
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30474682 2 g
1 options
Produktkod. 30474682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3047502G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(2-Methyl-2-ethoxycarbonyl)propyl]phenyl Disulfide
CAS 887407-07-0
Molekylformel C13 H18 O2 S2
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O2S2/c1-4-15-12(14)13(2,3)9-10-5-7-11(17-16)8-6-10/h5-8,16H,4,9H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(SS)cc1
IUPAC-namn Etyl 3-[4-(disulfanyl)fenyl]-2,2-dimetylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 270.41
Formel vikt 270.0748