Läs mer
4-[(2-metyl-2-etoxykarbonyl)propyl]fenyldisulfid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(2-Methyl-2-ethoxycarbonyl)propyl]phenyl Disulfide |
| CAS | 887407-07-0 |
| Molekylformel | C13 H18 O2 S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2S2/c1-4-15-12(14)13(2,3)9-10-5-7-11(17-16)8-6-10/h5-8,16H,4,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(SS)cc1 |
| IUPAC-namn | Etyl 3-[4-(disulfanyl)fenyl]-2,2-dimetylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.41 |
| Formel vikt | 270.0748 |