Learn More
4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 153939-51-6 |
| Molekylformel | C31 H41 N O12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41NO12/c1-5-39-25(36)16-10-8-6-7-9-13-17-40-31-26(32-29(37)22-14-11-12-15-23(22)30(32)38)28(43-21(4)35)27(42-20(3)34)24(44-31)18-41-19(2)33/h11-12,14-15,24,26-28,31H,5-10,13,16-18H2,1-4H3/t24?,26?,27-,28?,31+/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCCCCCO[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC-namn | ethyl 9-[(2R,5R)-4,5-diacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)-3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxan-2-yl]oxynonanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 619.657 |
| Formel vikt | 619.263 |