missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Methyl-3,3-diphenyl-2-propen-1-yl)morpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Methyl-3,3-diphenyl-2-propen-1-yl)morpholine |
| CAS | 695808-18-5 |
| Molekylformel | C21H25NO |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO/c1-18(12-13-22-14-16-23-17-15-22)21(19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-11H,12-17H2,1H3 |
| LEDER | CC(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)CCN3CCOCC3 |
| IUPAC-namn | 4-(3-methyl-4,4-diphenylbut-3-enyl)morpholine |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.43 |
| Formel vikt | 307.1936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?