Läs mer
4-(2-Metyl-bensoimidazol-1-yl)-butansyra 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10093753
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10093753
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07744DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 115444-73-0
Molekylformel C12H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 218.26
MDL-nummer MFCD00879013
InChI-nyckel IRBRKNDBYUBKIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-methyl, 4-2-methylbenzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methylbenzimidazolyl butanoic acid, acmc-1c9be, 1-3-carboxypropyl-2-methylbenzimidazole, 4-2-methyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
PubChem CID 4379684
IUPAC-namn 4-(2-metylbensimidazol-l-yl)butansyra
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2N1CCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methyl-1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.25
Procent renhet 90%