Läs mer
4-(2-Metyl-bensoimidazol-1-yl)-butansyra 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10460744
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10460744 10 g 10g
10093753 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10460744 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07744EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 115444-73-0
Molekylformel C12H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 218.26
MDL-nummer MFCD00879013
InChI-nyckel IRBRKNDBYUBKIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-methyl, 4-2-methylbenzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methylbenzimidazolyl butanoic acid, acmc-1c9be, 1-3-carboxypropyl-2-methylbenzimidazole, 4-2-methyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
PubChem CID 4379684
IUPAC-namn 4-(2-metylbensimidazol-l-yl)butansyra
LEDER CC1=NC2=CC=CC=C2N1CCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methyl-1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 218.25
Procent renhet 90%