missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[2-(Methylamino)ethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(Methylamino)ethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 850724-01-5 |
| Molekylformel | C13H19NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-14-9-10-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(15)16-2/h3-4,6-7,14H,5,8-10H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(CCC1=CC=C(C=C1)OCCNC)OC |
| IUPAC-namn | methyl 3-(4-(2-(methylamino)ethoxy)phenyl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.29 |
| Formel vikt | 237.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?