Läs mer
4-(2-Methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478525
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478525 250 mg 250mg
15416387 1 g 1g
15426387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33556.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 610277-83-3
Molekylformel C13H11ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 282.74
MDL-nummer MFCD01631900
InChI-nyckel IJPKGMOVNZHZKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methylphenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-o-tolyloxyphenylsulfonyl chloride, 4-o-tolyloxy-benzenesulfonyl chloride, 4-o-tolyloxy benzenesulfonyl chloride, 4-o-tolyl-oxy-benzenesulfonyl chloride, 4-o-tolyloxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-methylphenoxy benzenesulphonyl chloride, 4-2-methylphenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-methylphenoxy phenylsulfonyl chloride, 4-2-methylphenoxy benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2794712
IUPAC-namn 4-(2-methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
LEDER CC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 81°C to 85°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 282.74
Procent renhet 96%