Läs mer
4-(2-Methylphenyl)-3-thiosemicarbazide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11347396
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347396 5 g 5g
11357396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09382.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-10-8
Molekylformel C8H11N3S
Molekylvikt (g/mol) 181.257
MDL-nummer MFCD00041277
InChI-nyckel QCMQZMITIOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-o-tolyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl hydrazinecarbothioamide, hydrazino 2-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-1bcwm, wln: zmyus&mr b1, 4-o-tolyl thiosemicarbazide, 1-amino-3-2-methylphenyl thiourea, hydrazinecarbothioamide,n-2-methylphenyl
PubChem CID 737133
IUPAC-namn 1-amino-3-(2-methylphenyl)thiourea
LEDER CC1=CC=CC=C1NC(=S)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Smältpunkt 145°C to 148°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 880437
Formel vikt 181.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.