Läs mer
[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| CAS | 37806-44-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N O . H Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (9CI), [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)8-13-11-5-3-10(7-12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)COc1ccc(CN)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-isobutoxyphenyl)methanamine;hydrochloride |
| Visa mer |