Läs mer
4-(2-Methylpropyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Methylpropyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO3/c1-7(2)3-8-4-9(12)11(5-8)6-10(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 199.1208 |