missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde |
| CAS | 40150-98-9 |
| Molekylformel | C11 H14 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde, 4-Isobutylbenzaldehyde, 4-i-Butylbenzaldehyde, p-(2-Methylpropyl)phenylaldehyde, p-Isobutylbenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c1-9(2)7-10-3-5-11(8-12)6-4-10/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-methylpropyl)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vikt | 162.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?