Läs mer
4-(2-Methylpropyl)benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Methylpropyl)benzenemethanol |
| CAS | 110319-85-2 |
| Molekylformel | C11 H16 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Isobutylbenzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O/c1-9(2)7-10-3-5-11(8-12)6-4-10/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(2-methylpropyl)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vikt | 164.1201 |