missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione (3-Isobutylglutarimide), Mikromol™

Produktkod. 30460651
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460651 4 x 25 mg
30049764 25 mg
17941116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460651 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1376.1900254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione (3-Isobutylglutarimide), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione
CAS 916982-10-0
Analyt- eller komponentnamn 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H15 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,6-Piperidinedione, 4-(2-methylpropyl)-, -Isobutylglutarimide, 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione, 4-Isobutyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Isobutylpiperidine-2,6-dione
InChI formel InChI=1S/C9H15NO2/c1-6(2)3-7-4-8(11)10-9(12)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11,12)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)CC1CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC-namn 4-(2-methylpropyl)piperidine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 169.1103 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.