Läs mer
4-(2-Methylpropyl)tetrahydropyran-2,6-dione (3-Isobutylglutaric Anhydride), Mikromol™
Beskrivning
4-(2-Methylpropyl)tetrahydropyran-2,6-dione (3-Isobutylglutaric Anhydride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Isobutylglutaric Anhydride |
| CAS | 185815-59-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Isobutylglutaric Anhydride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H14 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-Pyran-2,6(3H)-dione, dihydro-4-(2-methylpropyl)-, Dihydro-4-(2-methylpropyl)-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 3-Isobutylglutaric anhydride, 3-Isobutylglutaric Acid Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-6(2)3-7-4-8(10)12-9(11)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CC1CC(=O)OC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-methylpropyl)oxane-2,6-dione |
| Visa mer |