Läs mer
4-(2-morfolin-4-yletoxi)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)aniline |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 222.29 |
| Procent renhet | 97% |