Läs mer
4-(2-morfolin-4-yletoxi)bensonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10351523
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10351523 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10351523 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42116DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)benzonitrile
CAS 34334-04-8
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H16N2O2
MDL-nummer MFCD07772850
Kvantitet 1 g
Synonym 4-2-morpholin-4-ylethoxy benzonitrile, 4-2-morpholinoethoxy benzonitrile, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy benzonitrile, 4-2-4-morpholinyl ethoxy benzonitrile, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzonitrile, benzonitrile,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-ylethoxy benzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-2-4-morpholinyl ethoxy
InChI-nyckel KQTJRPZKCNRDQC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1CCOC2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-namn 4-(2-morfolin-4-yletoxi)bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 232.283
PubChem CID 2994074
Formel vikt 232.28
Procent renhet 95%