Läs mer
[4-(2-morfolinoetoxi)fenyl]metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452643
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10452643 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10138182 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42113DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 140836-69-7
Molekylformel C13H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 236.315
MDL-nummer MFCD07772849
InChI-nyckel KMSJKJIIAVTIKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 4-2-morpholinoethoxy benzylamine, benzenemethanamine, 4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy benzylamine, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 1-4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, acmc-1bwvj, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine
PubChem CID 7164631
IUPAC-namn [4-(2-morfolin-4-yletoxi)fenyl]metanamin
LEDER C1COCCN1CCOC2=CC=C(C=C2)CN
Specifications
Kemiskt namn eller material [4-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.31
Procent renhet 95%