Läs mer
4-(2-Nitroanilino)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Nitroanilino)pyridine |
| CAS | 25551-59-1 |
| Molekylformel | C11 H9 N3 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(2-Nitrophenyl)-4-pyridinamine, 4-(o-Nitroanilino)-pyridine, 4-(o-Nitroanilino)pyridine, Droperidol Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-14(16)11-4-2-1-3-10(11)13-9-5-7-12-8-6-9/h1-8H,(H,12,13) |
| LEDER | O=N(=O)c1ccccc1Nc2ccncc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-nitrophenyl)pyridin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.208 |
| Formel vikt | 215.069 |