missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(2-Nitrophenyl)morpholin-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Nitrophenyl)morpholin-3-one |
| CAS | 845729-41-1 |
| Molekylformel | C10H10N2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(2-Nitrophenyl)-3-morpholinone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-10-7-16-6-5-11(10)8-3-1-2-4-9(8)12(14)15/h1-4H,5-7H2 |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)CCOC1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-nitrophenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.2 |
| Formel vikt | 222.0641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?