Läs mer
4-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)oxy Cilostazol (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)oxy Cilostazol |
| CAS | 1796891-27-4 |
| Molekylformel | C29H34N6O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-(4-(2-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-4-((2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)oxy)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34N6O4/c36-27-14-8-19-17-22(10-12-24(19)30-27)38-16-4-7-26(29-32-33-34-35(29)21-5-2-1-3-6-21)39-23-11-13-25-20(18-23)9-15-28(37)31-25/h10-13,17-18,21,26H,1-9,14-16H2,(H,30,36)(H,31,37) |
| LEDER | O=C1NC2=CC=C(C=C2CC1)OCCCC(C3=NN=NN3C4CCCCC4)OC5=CC=C6NC(CCC6=C5)=O |
| IUPAC-namn | 6,6'-((1-(1-cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butane-1,4-diyl)bis(oxy))bis(3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one) |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.62 |
| Formel vikt | 530.26 |