Läs mer
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672875
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10672875 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10472793 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10288522 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10672875 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01193EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 36151-45-8
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.214
MDL-nummer MFCD00454011
InChI-nyckel VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-2-oxopyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxidanylidenepyrrolidin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2794706
IUPAC-namn 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)bensaldehyd
LEDER C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet 97%