Läs mer
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)bensensulfonylklorid, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509995
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. 10285314
Brand: Thermo Scientific Maybridge JFD00486EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 112539-09-0
Molekylformel C10H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 259.704
InChI-nyckel OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794593
IUPAC-namn 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)bensensulfonylklorid
LEDER C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 259.71
Procent renhet 97%