Läs mer
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)bensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15458945
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458945 250 mg 250mg
15438945 1 g 1g
15448945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34441.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 112539-09-0 | C10H10ClNO3S | 259,704 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112539-09-0
Molekylformel C10H10ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 259.704
MDL-nummer MFCD00219329
InChI-nyckel OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794593
IUPAC-namn 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)bensensulfonylklorid
LEDER C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 104 °C till 105 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
Formel vikt 259.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.